主要文件
MAB397A4
Sigma-Aldrich
抗-GluR2抗体(克隆 6C4,Alexa Fluor 偶联物)
clone 6C4, from mouse, ALEXA FLUOR 488
别名:
Glutamate receptor 2, GluR-2, AMPA-selective glutamate receptor 2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
ALEXA FLUOR 488
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
6C4, monoclonal
物種活性
mouse, rat
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG2a
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GRIA2(2891)
一般說明
谷氨酸受体(GluR)可以分为离子型或代谢型,并可再根据其激动剂的偏好型(NMDA、AMPA或海仁藻酸)而进一步分类。存在有四种类型的AMPA选择性GluR亚基(GluR1、GluR2、GluR3和GluR4)。不同亚基的四聚体或五聚体组合有助于AMPA受体的功能多样性。通常,AMPA受体可在大多数兴奋性突触中介导快速突触电流,具有以亚型组成为特征的化学计量。尽管AMPA受体的亚基组成各不相同,但它们必须包含至少一个经过编辑的GluR2亚基,使钙不可渗透。控制钙渗透性的关键残基位于孔环区域。在GluR1、GluR3和GluR4中,该位置被一个Gln残基所占据。在GluR2中,它被一个Arg残基所占据。实验表明,位于该位置的Arg会阻止CA2+离子的渗透,而Gln则不会。AMPA受体通道中的相对钙渗透性在病理性神经毒性损害和神经系统反应的长期变化中可能很重要。
特異性
识别谷氨酸受体2(GluR2)的大N末端胞外结构域。未观察到与其他AMPA/红藻氨酸GluR亚基具有交叉反应性。
免疫原
表位:细胞外结构域
重组融合蛋白TrpE-GluR2
應用
免疫细胞化学分析: 一个代表性批次的1:100稀释液在大鼠E18原代皮质细胞中检测到GluR2。
研究子类别
发育神经科学
研究类别
神经科学
该抗-GluR2抗体(克隆6C4,Alexa Fluor 488偶联物)经验证可用于IH和IC检测GluR2。
品質
通过免疫组化在成年小鼠脑组织中进行了评估。
免疫组化分析:该抗体的1:100稀释液在成年小鼠脑组织中检测到GluR2 。
標靶描述
未偶联的亲本抗体(货号MAB397)的分子量约为102 kDa。
外觀
纯化的小鼠单克隆IgG2a与Alexa Fluor 488偶联,溶于含0.1%叠氮化钠和15 mg/mL BSA的PBS中。
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自收到之日起,以未稀释等分试样避光冷藏于 2-8°C,可保存6个月。
分析報告
对照
成年小鼠脑组织
法律資訊
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Boris Brant et al.
Molecular psychiatry (2021-09-19)
Mutations in the IQSEC2 gene are associated with drug-resistant, multifocal infantile and childhood epilepsy; autism; and severe intellectual disability (ID). We used induced pluripotent stem cell (iPSC) technology to obtain hippocampal neurons to investigate the neuropathology of IQSEC2-mediated disease. The
G Aleph Prieto et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(5), 1197-1212 (2016-12-18)
Long-term potentiation (LTP) is an activity-dependent and persistent increase in synaptic transmission. Currently available techniques to measure LTP are time-intensive and require highly specialized expertise and equipment, and thus are not well suited for screening of multiple candidate treatments, even