产品名称
抗-髓磷脂碱性蛋白抗体,a.a.82-87, culture supernatant, clone 12, Chemicon®
生物源
rat
品質等級
抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
12, monoclonal
物種活性
human, rat, sheep, mouse, rabbit, chicken, guinea pig, bovine, all
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2a
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
rat ... Mbp(24547)
一般說明
中枢神经系统髓鞘的两个主要成分是髓鞘碱性蛋白(MBP)和蛋白脂蛋白(PLP),它们以大致等摩尔的比例出现。有许多与髓鞘组装和结构缺陷有关的神经系统疾病。 例如,多发性硬化症是由多种因素引起的人类疾病,但通常以髓鞘的降解为特征。MBP通常是指18.5 kDa的亚型,它是成年人类和牛中枢神经系统髓鞘中最丰富的蛋白质之一。从基因上讲,MBP是单个mRNA转录物差异剪接的产物。在人类中,有4种亚型,分别为21.5、20.2、18.5和17.2 kDa。因此,MBP以多种亚型存在,是具有多个结合伴侣的发育表达,易位和高度翻译后修饰的蛋白质大家族的一部分。在结构上,MBP显示主要是无组织的形式,超过75%的无规卷曲。髓鞘的其他非中枢神经系统相关功能包括胰岛素诱导和胰高血糖素从胰岛释放。
特異性
与所有检测物种的MBP反应。它与以phe 91结尾的肽反应较弱,其中91-92 phe-phe键断裂。合成肽82-99与完整的MBP反应非常好。映射到区域DENPVV。
与来自所有检验物种(包括人、牛、绵羊、兔、小鼠、大鼠、豚鼠和鸡)的MBP反应。
免疫原
牛髓鞘碱性蛋白
表位:a.a.82-87
應用
免疫组织化学:
该抗体的一个先前批次被用于冷冻切片。
ELISA/RIA:
该抗体的一个先前批次以1:1000稀释度被用于ELISA/RIA。
蛋白质印迹:
在蛋白质印迹中鉴定出18-20kDa的条带。
最佳工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
该抗体的一个先前批次被用于冷冻切片。
ELISA/RIA:
该抗体的一个先前批次以1:1000稀释度被用于ELISA/RIA。
蛋白质印迹:
在蛋白质印迹中鉴定出18-20kDa的条带。
最佳工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
抗髓鞘碱性蛋白抗体(a.a.82-87)是用于ELISA、IC、IH、RIA&WB的抗髓鞘碱性蛋白的抗体。
研究子类别
神经元 & 神经胶质标志物
神经化学 & 神经营养蛋白
神经元 & 神经胶质标志物
神经化学 & 神经营养蛋白
研究类别
神经科学
神经科学
品質
通过蛋白质印迹法对小鼠脑裂解物进行评价。
蛋白质印迹分析:
抗体批次以1:500稀释度在10 µg小鼠脑裂解物中检测到MBP的四种亚型。
蛋白质印迹分析:
抗体批次以1:500稀释度在10 µg小鼠脑裂解物中检测到MBP的四种亚型。
標靶描述
18-20 kDa
外觀
含有0.1%叠氮化钠的液体。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
分析報告
对照
脑组织
脑组织
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
An ankyrinG-binding motif is necessary and sufficient for targeting Nav1.6 sodium channels to axon initial segments and nodes of Ranvier.
Gasser, A; Ho, TS; Cheng, X; Chang, KJ; Waxman, SG; Rasband, MN; Dib-Hajj, SD
The Journal of Neuroscience null
Neural transplantation of human MSC and NT2 cells in the twitcher mouse model.
J Croitoru-Lamoury, K R Williams, F M J Lamoury, L A Veas, B Ajami, R M Taylor, B J Brew
Cytotherapy null
The novel BTB/POZ and zinc finger factor Zbtb45 is essential for proper glial differentiation of neural and oligodendrocyte progenitor cells.
Sodersten, E; Lilja, T; Hermanson, O
Cell Cycle null
Critical role for PAR1 in kallikrein 6-mediated oligodendrogliopathy.
Burda, JE; Radulovic, M; Yoon, H; Scarisbrick, IA
Glia null
Recombinant spider silk matrices for neural stem cell cultures.
Michalina Lewicka,Ola Hermanson,Anna U Rising
Biomaterials null