無性繁殖
VI-26, monoclonal
物種活性
human, rabbit
應無反應活性
rat
製造商/商標名
Chemicon®
存貨情形
not available in Japan
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... COL6A1(1291)
特異性
与hCL(VI)发生特异性反应。 这是抗人VI型胶原的纯化小鼠单克隆抗体。VI-26不与变性或还原的VI型胶原反应,尽管该抗体确实识别由α1(VI),α2(VI)α3(γ)组成的三螺旋。 表位尚未定位,并且已知单克隆抗体在天然测定中不会与胶原I、II、III、IV或V反应。
應用
丙酮固定石蜡包埋组织的免疫组化。不建议福尔马林固定。 抗原回收在非特异性过氧化物酶阻断前用0.04%胰蛋白酶在0.01 M CaCl(2)0.05 M Tris-HCL pH值7.6,37°C中处理10分钟。
EIA
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
EIA
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
已发表抗VI型胶原抗体,克隆VI-26可检测VI&型胶原水平,&经验证可用于ELISA,IH(P)。
研究子类别
ECM 蛋白
ECM 蛋白
研究类别
细胞结构
细胞结构
外觀
形式:纯化
液体溶于0.1 M磷酸钠缓冲液,pH值7.0含有2%无蛋白酶的牛血清白蛋白。
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自发运之日起在-20°C可保存1年。等分以避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
睾丸,结缔组织
睾丸,结缔组织
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Novel COL6A1 splicing mutation in a family affected by mild Bethlem myopathy.
Muscle and Nerve null
Collagen VI related muscle disorders.
Journal of medical Genetics null
Kidneys with heavy proteinuria show fibrosis, inflammation, and oxidative stress, but no tubular phenotypic change.
Kidney International null
PloS one, 8(2), e56761-e56761 (2013-02-27)
We recently showed that differential expression of extracellular matrix (ECM) genes delineates four subgroups of breast carcinomas (ECM1, -2, -3- and -4) with different clinical outcome. To further investigate the characteristics of ECM signature and its impact on tumor progression
Ullrich congenital muscular dystrophy: connective tissue abnormalities in the skin support overlap with Ehlers-Danlos syndromes.
American Journal of Medical Genetics. Part A null