主要文件
MAB326
Sigma-Aldrich
抗磷酸二酯酶抗体,克隆11-5B
clone 11-5B, Chemicon®, from mouse
别名:
2′3′-Cyclic Nucleotide 3′-Phosphohydrolase
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
11-5B, monoclonal
物種活性
canine, sheep, mouse, pig, bovine, rat, rabbit, human
應無反應活性
guinea pig, chicken
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CNP(1267)
一般說明
CNPase(2′,3-′环核苷酸3′-磷酸二酯酶[或-磷酸水解酶],EC 3.1.4.37)以非常高的高水平存在于大脑和外周神经中。这种酶几乎仅在少突胶质细胞和雪旺氏细胞中发现,这些细胞分别在中枢和外周神经系统中形成髓磷脂。
CNPase的免疫组织化学定位显示该酶仅限于少突胶质细胞和雪旺氏细胞。该酶似乎分布在髓磷脂的单层和双层松散包裹中,而不是大多数研究者先前认为的紧密髓磷脂中。CNPase位于髓磷脂的内环和外环上,副结和少突胶质细胞膜的内表面附近。在多发性硬化患者的斑块区域中,该酶减少,而当CNS髓磷脂减少时,CNPase是从髓磷脂中丢失的较早蛋白质之一。另外,可能与脑CNPase相同的酶位于视觉系统内的外杆段中,并且该蛋白也被单克隆抗体11-5B识别。在混合的人类神经胶质瘤中,酶水平降低,尽管约5%的少突胶质细胞偶尔显示正常的阳性染色。
特異性
通过SDS-PAGE检测的CNPase,48和46kD多肽。 区分少突胶质细胞和雪旺式细胞与神经元、星形胶质细胞等。
免疫原
纯化人脑CNPase
應用
使用已经验证可用于IC、IH、IH(P) & WB的抗-CNPase抗体克隆11-5B进行CNPase检测。
免疫细胞化学:
先前批次用于原代少突胶质细胞培养。
免疫组化:
先前的批次用于大鼠海马组织和大鼠脊髓。
髓磷脂,Wolfgram蛋白组分,SN4组分,组织切片和混合神经胶质瘤(少突神经胶质瘤等)CNPase I(46 kDa)和CNPase II(48 kDa)的免疫印迹,在发育过程中受到差异调节,较大的蛋白在发育过程中比CNPaseI更早表达。
新鲜冷冻和石蜡包埋组织的免疫组化(微波预处理,柠檬酸盐pH值6.0)。
免疫印迹:
髓磷脂,Wolfgram蛋白组分,SN4组分,组织切片
和混合神经胶质瘤(少突神经胶质瘤等)的免疫印迹
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
神经元& 胶质标记
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹对小鼠脑裂解物进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次以1:1000的稀释度在10 μg小鼠脑裂解物中检测到CNPASE。
標靶描述
48 & 46 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1,溶于含有0.02M磷酸盐缓冲液,0.25M NaCl和0.1%叠氮化钠的缓冲液中
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8ºC 条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
蛋白质印迹:新鲜牛全脑提取物,小鼠脑裂解物。
免疫组化:大鼠海马组织、大鼠脊髓组织。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Electroconvulsive seizures induce proliferation of NG2-expressing glial cells in adult rat amygdala.
Malin Wennstrom, Johan Hellsten, Anders Tingstrom
Biological Psychiatry null
Hereditary cerebellar degenerative disease (cerebellar cortical abiotrophy) in rabbits.
Sato, J; Sasaki, S; Yamada, N; Tsuchitani, M
Veterinary Pathology null
S U Kim et al.
Brain research, 300(1), 195-199 (1984-05-21)
Previous biochemical studies have shown that high enzyme activity of 2':3'-cyclic-nucleotide 3'-phosphodiesterase (CNP) is found in isolated myelin and oligodendrocytes. We report here the specific and intense immunofluorescence staining of cultured oligodendrocytes obtained from the brains of mouse, rat, calf
H J Sheedlo et al.
Brain research, 288(1-2), 330-333 (1983-12-12)
The distribution of 2':3'-cyclic nucleotide 3'-phosphodiesterase (CNP) in fixed-tissue sections and Percoll-isolated cells (oligodendrocytes) of bovine cerebrum was studied by immunofluorescent techniques. Fluorescence in tissue sections exposed to CNP antisera was restricted to oligodendrocyte-like cells. Also, Percoll-isolated cells (oligodendrocytes) were
The Use of Interleukin 12-secreting Neural Stem Cells for the Treatment of Intracranial Glioma
Ehtesham, M., et al.
Cancer Research, 62, 5657-5663 (2002)