品質等級
100
300
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
JB1A (J10), monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ITGB1(3688)
一般說明
整合素家族的主要功能是介导细胞-细胞和细胞-基质的粘附相互作用。CD29普遍存在,组织分布广泛,但在红细胞上不表达,仅在粒细胞上弱表达。整合素在细胞粘附和迁移中发挥重要作用,其正常功能在诱导和维持细胞分化中起着至关重要的作用。CD29的缺失或下调被认为是癌细胞获得更具侵袭性和分化表型的一般途径之一。此外,免疫组织化学发现,在低分化的结直肠癌和乳腺癌中,整合素的缺失或下调相对频繁。
特異性
与人整合素β1反应。注:整合素β 1在除红细胞外的所有组织/细胞类型中表达。JB1a识别的表位最近被定位到成熟的β 1整合素链的82-87残基上。在这项研究中,发现Mn++抑制JB1a结合成熟β 1整合素、对应于残基82-87的合成肽{Ni, 1998}。
免疫原
纯化β 1整合素和Jurkat细胞
表位:氨基酸82-87
應用
Jurkat与胶原和纤维连接蛋白结合的抑制作用:
1:100 注:表位对胰蛋白酶敏感;用PBS + EDTA(2mM)或其他非酶法制备细胞。JB1A胰蛋白酶化细胞不会发生阻滞。
免疫沉淀:1:250-500
蛋白质印迹(还原,115 kDa;非还原性,130 kDa);1:1000-2000
注:当镁离子浓度超过0.5mM时,抗体的结合可能被抑制。
免疫细胞化学/免疫组织化学。 JB1A可用于流式细胞术和培养基中未固定的细胞{Akimov, 2001; Blood 98(5):1567-1576}。通常情况下,在一抗孵育后用2-3% PFA固定 5 分钟有助于获得强信号,因为它能将一级抗体固定在组织上。
FACS:JB1A主要用于活细胞,抗体浓度为1:200-1:500,然后使用山羊抗小鼠共轭继代。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
1:100 注:表位对胰蛋白酶敏感;用PBS + EDTA(2mM)或其他非酶法制备细胞。JB1A胰蛋白酶化细胞不会发生阻滞。
免疫沉淀:1:250-500
蛋白质印迹(还原,115 kDa;非还原性,130 kDa);1:1000-2000
注:当镁离子浓度超过0.5mM时,抗体的结合可能被抑制。
免疫细胞化学/免疫组织化学。 JB1A可用于流式细胞术和培养基中未固定的细胞{Akimov, 2001; Blood 98(5):1567-1576}。通常情况下,在一抗孵育后用2-3% PFA固定 5 分钟有助于获得强信号,因为它能将一级抗体固定在组织上。
FACS:JB1A主要用于活细胞,抗体浓度为1:200-1:500,然后使用山羊抗小鼠共轭继代。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
整合素
整合素
研究类别
细胞结构
细胞结构
该抗整合素β1抗体,氨基酸82-87,克隆JB1A (又称J10)经验证可用于FC、IH、IP、FUNC、WB中整合素β1的检测。
標靶描述
88kda
外觀
不含防腐剂的腹水。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存2年。避免反复冻融。 为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始小瓶进行离心。
分析報告
对照
人肺、肝和骨骼肌组织
人肺、肝和骨骼肌组织
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
The Glycoprotein B Disintegrin-like Domain Binds Beta 1 Integrin to Mediate Cytomegalovirus Entry.
Journal of virology null
B lymphocyte fibronectin receptors: expression and utilization.
Scandinavian Journal of Immunology, 34, 761-769 (1991)
Spatial expressions of fibronectin and integrins by human and rodent dermal fibroblasts.
British Journal of Dermatology null
Scientific reports, 7(1), 7671-7671 (2017-08-11)
Although cellular prion protein PrPC is well known for its implication in Transmissible Spongiform Encephalopathies, its functions remain elusive. Combining in vitro and in vivo approaches, we here show that PrPC displays the intrinsic capacity to protect neuronal cells from
The Journal of biological chemistry, 284(18), 12207-12216 (2009-03-06)
N-Glycosylation of integrin alpha5beta1 plays a crucial role in cell spreading, cell migration, ligand binding, and dimer formation, but the detailed mechanisms by which N-glycosylation mediates these functions remain unclear. In a previous study, we showed that three potential N-glycosylation