無性繁殖
P1F6, monoclonal
物種活性
chicken, human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG1
適合性
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ITGAV(3685)
一般說明
该基因的产物属于整联蛋白α链家族。整联蛋白是由α链和β链组成的异二聚体整合膜蛋白。该基因编码整联蛋白αV链。α链V在胞外区进行翻译后裂解,产生与β1结合形成纤维连接蛋白受体的二硫键连接轻链和重链。除粘连外,已知整联蛋白参与细胞表面介导的信号传导。
特異性
可与人整联蛋白αVβ5反应。
免疫原
人UCLA P3细胞(肺癌)
應用
HT29细胞附着于玻连蛋白的抑制:>1:1,000
抑制癌细胞和黑色素瘤细胞附着于玻连蛋白
免疫组化:用于丙酮或多聚甲醛固定的组织。(福尔马林固定的组织染色需要将组织切片在1mM EDTA,pH值8.0中煮沸10-20 min后在室温下冷却20 min.)
免疫细胞化学:用于人癌、正常上皮和角质形成细胞1:1500(仅丙酮固定)
免疫沉淀
FACS
EIA
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
抑制癌细胞和黑色素瘤细胞附着于玻连蛋白
免疫组化:用于丙酮或多聚甲醛固定的组织。(福尔马林固定的组织染色需要将组织切片在1mM EDTA,pH值8.0中煮沸10-20 min后在室温下冷却20 min.)
免疫细胞化学:用于人癌、正常上皮和角质形成细胞1:1500(仅丙酮固定)
免疫沉淀
FACS
EIA
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
使用经验证可用于 FC, IH的此抗整联蛋白 αVβ5 抗体,克隆 P1F6,无叠氮化物检测整联蛋白αVβ5。
研究子类别
整联蛋白
整联蛋白
研究类别
细胞结构
细胞结构
外觀
在0.01M磷酸盐缓冲液 pH 7.1,0.15M NaCl 中的纯化的免疫球蛋白,不含防腐剂。
形式:纯化
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2–8°C 条件下可稳定保存 1 年等分以避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
上皮,角质形成细胞
上皮,角质形成细胞
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Phagocytosis of apoptotic eosinophils but not neutrophils by bronchial epithelial cells.
Clinical and Experimental Allergy null
Fluctuations of cytoskeleton-bound microbeads--the effect of bead-receptor binding dynamics.
Journal of Physics. Condensed Matter : An Institute of Physics Journal null
Fiber-knob modifications enhance adenoviral tropism and gene transfer in malignant glioma.
The journal of gene medicine null
Human alveolar epithelial cells engulf apoptotic eosinophils by means of integrin- and phosphatidylserine receptor-dependent mechanisms: a process upregulated by dexamethasone.
The Journal of Allergy and Clinical Immunology null
Infection and immunity, 70(11), 6158-6165 (2002-10-16)
Haemophilus ducreyi is the etiologic agent of the sexually transmitted genital ulcer disease chancroid. H. ducreyi serum resistance protein A (DsrA) is a member of a family of multifunctional outer membrane proteins that are involved in resistance to killing by