Key Documents
MAB1949
Sigma-Aldrich
抗层粘连蛋白-5抗体,克隆P3E4
clone P3E4, Chemicon®, from mouse
别名:
Epiligrin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
P3E4, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
適合性
not suitable for activity/function inhibition
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... LAMC2(3918)
一般說明
Epiligrin 是人角质形成细胞胞外基质的主要成分,是质膜和粘着斑中 α3β1 的首选整合素配体,并与半脂质体中的 α6β4 共定位。{Domloge-Hultsch, et al (1992) J Clin Invest 90(4):1628-1633}.表皮基底膜的主要糖蛋白,由 170、145 和 135 kD 的三个二硫键结合的亚基组成。Epiligrin 是 α3/β1 整联素的主要配体,在皮肤的透明板中尤为突出,在致命的结缔性表皮松解性大疱性患者中不存在。如今,Epiligrin 与层粘连蛋白 5(也称 Bm600、nicein 和 kalinin)完全相同。层粘连蛋白 5(表皮整联配体蛋白,Carter et al, 1991 Cell 65(4):599-610)作为上皮 BM 的主要配体,通过体内整联素 a6b4 在稳态组织中介导细胞锚定(粘附而不迁移),并通过整合素a3b1 在伤口修复中介导迁移细胞。
层粘连蛋白 5 亚型(乳胶蛋白、上皮蛋白和缰蛋白)在移行上皮、分层的鳞状上皮、肺粘膜和其他上皮腺中高表达(Kallunki et al., 1992; Stahl et al., 1997)。层粘连蛋白 5 是由 α3,β3 和 γ2 亚基组成的异源三聚体,它们通过较大的螺旋区域缔合产生十字形分子(Rousselle et al., 1991 J. Cell Biol. 114: 567-576; Baker et al., 1996 J. Cell Sci. 109: 2509-2520)。层粘连蛋白 5 最初合成形式为 460-kD 的分子,在被分泌到胞外基质后会经历特定的处理,形成较小的分子形式(Marinkovich et al., 1992 J. Biol. Chem. 267: 17900-17906; Vailly et al., 1994 Eur. J. Biochem. 219: 209-218; Matsui et al., 1995 J. Biol. Chem. 270: 23496-23503)。分子量减小是分别将 3 亚基和 2 亚基从 190-200 kD 处理到 160 kD和从 155 kD 处理到 105 kD 的结果(Marinkovich et al., 1992; Vailly et al., 1994; Matsui et al., 1995)。{Goldfinger, LE (1998) J Cell Biol 141(1):255-265}.
特異性
人上皮蛋白(laminin 5)
免疫原
人角质形成细胞
應用
免疫组化:用于丙酮固定组织
免疫细胞化学
免疫印迹:(非还原)
免疫沉淀
ELISA
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
ECM 蛋白
研究类别
细胞结构
该抗-Laminin-5抗体,克隆P3E4经验证可用于ELISA、IP、WB、IC、IH中Laminin-5的检测。
外觀
形式:纯化
请参阅数据表了解特定批次信息。
儲存和穩定性
保存于+2-8°C。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Normalized proliferation of normal and psoriatic keratinocytes by suppression of sAPPalpha-release.
Siemes, C; Quast, T; Klein, E; Bieber, T; Hooper, NM; Herzog, V
The Journal of Investigative Dermatology null
P Sriramarao et al.
The Journal of biological chemistry, 268(29), 22036-22041 (1993-10-15)
The purpose of this study was to determine if the alpha 3 beta 1 integrin could interact in a homophilic manner. Several earlier reports have shown that certain integrin adhesion receptors, namely alpha 2 beta 1, alpha 3 beta 1
M Barzegar et al.
The British journal of dermatology, 169(6), 1353-1356 (2013-07-23)
Laryngo-onycho-cutaneous (LOC) syndrome is a subtype of autosomal recessive junctional epidermolysis bullosa in which there is prominent skin and mucosal granulation tissue that can lead to delayed wound healing, laryngeal obstruction and blindness. Thus far, all cases are of Punjabi
Fibroblasts facilitate re-epithelialization in wounded human skin equivalents.
El Ghalbzouri, Abdoelwaheb, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 84, 102-112 (2004)
U M Wewer et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 71(5), 719-730 (1994-11-01)
The laminins are heterotrimeric basement membrane glycoproteins. Eight subunits that can be assembled into laminins have been characterized and are known as: A, B1, B2, S, M, K, B2t, B1k laminin chains. Although many neoplastic cells secrete laminins and some