主要文件
MAB16200
Sigma-Aldrich
抗-MGMT 抗体(克隆MT3.1)
clone MT3.1, Chemicon®, from mouse
别名:
O-6-methylguanine-DNA Methyltransferase, Methylated-DNA--Protein-cysteine Methyltransferase
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
MT3.1, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MGMT(4255)
一般說明
O6-甲基鸟嘌呤-DNA 甲基转移酶(MGMT)是一种普遍存在的DNA修复蛋白,可去除受损DNA中的O6烷基鸟嘌呤损伤,主要是O6甲基鸟嘌呤损伤。它是防止DNA烷基化的致突变、致癌和细胞毒性作用的细胞保护作用的主要贡献者。MGMT的作用机制基于烷基从DNA向蛋白质中的独特受体半胱氨酸残基的转移,从而形成稳定的硫醚键。MGMT常被归类为自杀蛋白(suicide protein)。对于O6甲基鸟嘌呤的修复能力取决于细胞中MGMT分子的数目。各种组织中癌症的发生和MGMT的缺乏具有相关性。高水平的MGMT的导致肿瘤事件减少和肿瘤对烷化剂的耐药性。
特異性
MGMT是一种22 kDa的DNA修复蛋白,存在于所有正常组织中,但是在一些人肿瘤中MGMT完全不存在。 因此,MAB16200抗体可能有助于将MGMT用作癌变和癌变前细胞的标志物。 由于 MGMT可以修复某些癌症化疗烷化剂(如BCNU、CCNU、DTIC、甲基苄肼、替莫唑胺)诱发的DNA中的潜在细胞毒性抗肿瘤病变,可以预料的是缺乏或低水平MCMT的肿瘤将对药物治疗有反应。相反,含高水平MGMT的肿瘤将可能是耐药的。 MGMT 抗体也可用于判定MGMT(如O-6-苄基鸟嘌呤)调节剂的有效性,该调节剂导致非活化蛋白的快速降解。
免疫原
采用在大肠杆菌中表达的重组人MGMT (O-6-甲基鸟嘌呤-DNA甲基转移酶)生产。
應用
使用经验证可用于FC、ICC、IHC(P)、 IP、WB的抗-MGMT 抗体(克隆MT3.1)(小鼠单克隆抗体)检测MGMT(也称O-6-甲基鸟嘌呤-DNA甲基转移酶、甲基化DNA-蛋白半胱氨酸甲基转移酶。
可用于检测人组织、肿瘤、细胞或异种移植系(xenograft line)中的MGMT 。与小鼠、仓鼠和大鼠细胞产生弱交叉反应。
流式细胞术:
一个独立的实验室在流式细胞术中使用了一个先前批次(Gerson, 1996)。
免疫沉淀:
该抗体的一个先前批次用于免疫沉淀。
免疫组化:
该抗体的一个先前批次用于石蜡包埋的切片。
最佳的工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
细胞周期,DNA 复制&修复
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
已在Jurkat裂解液中通过蛋白质印迹进行了评估。
蛋白质印迹分析:
该抗体的1:500稀释液在10 µg Jurkat裂解液中检测到 MGMT。
標靶描述
22-25 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1,溶于含有0.02 M PB(pH 7.6)、0.25 M NaCl和0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8ºC条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
阳性对照:扁桃体组织、HeLa 细胞、CEM-CCRF 细胞
阴性对照:TK6 细胞
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Wild-type p53 suppresses transcription of the human O6-methylguanine-DNA methyltransferase gene.
Harris, L C, et al.
Cancer Research, 56, 2029-2032 (1996)
Yuichi Sato et al.
Cancer biology & therapy, 8(5), 452-457 (2009-03-24)
Phosphorylation of histone H2AX is a sensitive marker of DNA damage, particularly of DNA double strand breaks. Using multiparameter cytometry we explored effects of etoposide and temozolomide (TMZ) on three glioblastoma cell lines with different p53 status (A172, T98G, YKG-1)
Netta Levin et al.
Cancer, 106(8), 1759-1765 (2006-03-17)
Loss of heterozygosity (LOH) on chromosomes 1p and 19q has been associated with chemosensitivity and improved prognosis in patients with oligodendrogliomas. The DNA repair enzyme O6-methylguanine DNA methyltransferase (MGMT) may induce resistance to DNA-alkylating agents. Recent studies demonstrated that temozolomide
Masaki Yoshioka et al.
Oncotarget, 9(45), 27728-27735 (2018-07-03)
The methylation status of the O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) gene is a strong predictor for the efficacy of temozolomide chemotherapy and survival periods. However, the correlation between the extent of methylation and the difference in survival times has not been fully
Longitudinal assessment of genetic and epigenetic markers in oligodendrogliomas.
Lavon, I; Zrihan, D; Zelikovitch, B; Fellig, Y; Fuchs, D; Soffer, D; Siegal, T
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null