主要文件
MAB1611
Sigma-Aldrich
抗角蛋白上皮抗体(克隆AE3)
clone AE3, Chemicon®, from mouse
别名:
Type II Cytokeratin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
無性繁殖
AE3, monoclonal
物種活性
rat, chicken, rabbit, mouse, human, monkey, bovine
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
特異性
识别大多数碱性(II型)角蛋白,即HMW细胞角蛋白。它反应性广泛,并可使大多数上皮细胞及其肿瘤阳性染色。AE3 与表皮的所有层(基底层及以上层)反应。该抗体是区分癌和非上皮肿瘤的良好标志物。 它被用于研究表皮角蛋白的免疫定位、角蛋白的组织分布、各种表皮疾病、口腔粘膜和其它上皮的发育。 AE3 和AE1(货号MAB1612) 广泛用于区分癌和非癌组织。
免疫原
人表皮细胞
應用
抗角蛋白上皮抗体(克隆AE3)是针对角蛋白上皮的抗体,可用于 WB、IH(P)。
未固定冷冻切片或福尔马林固定、石蜡包埋组织切片的免疫组织化学:对于石蜡包埋切片,强烈建议进行抗体修复(HEIR 或胰蛋白酶处理)。
蛋白质印迹:克隆AE3 识别碱性亚家族(basic subfamily)65 至 67、64、59、58、56和52 kDa人细胞角蛋白。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
细胞角蛋白
研究类别
细胞结构
聯結
替代:04-588
外觀
形式:纯化
溶于PBS中的液体。含0.1%叠氮化钠。
儲存和穩定性
自接收之日起,以未稀释的等分试样在2-8°C下保存长达6个月。
分析報告
对照
阳性对照:MCF-7、RT112和A431细胞系。:
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Wild-type measles virus with the hemagglutinin protein of the edmonston vaccine strain retains wild-type tropism in macaques.
Takeuchi, K; Nagata, N; Kato, SI; Ami, Y; Suzaki, Y; Suzuki, T; Sato et al.
Journal of virology null
Monoclonal anti-keratin (AE1) reactivity in routinely processed tissue from 166 human neoplasms
Spagnolo, D.V. et al.
American Journal of Clinical Pathology, 84, 697-704 (1985)
Pathogenesis of fulminant monkeypox with bacterial sepsis after experimental infection with West African monkeypox virus in a cynomolgus monkey.
Nagata, N; Saijo, M; Kataoka, M; Ami, Y; Suzaki, Y; Sato, Y; Iwata-Yoshikawa, N; Ogata et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology null
Production of nuclear transfer embryos by using somatic cells isolated from milk in buffalo (Bubalus bubalis).
K Golla,Nl Selokar,M Saini,Ms Chauhan,Rs Manik,P Palta,Sk Singla,N L Selokar,M S Chauhan et al.
Reproduction in domestic animals = Zuchthygiene null
S R Shi et al.
The American journal of pathology, 117(1), 53-63 (1984-10-01)
Nasopharyngeal carcinoma (NPC) provides a unique opportunity to evaluate distinctive epidemiologic features and a possible etiologic relationship with Epstein-Barr virus (EBV) in human malignancy. The lack of a uniformly accepted pathologic classification for NPC has limited the application of this