MAB1407P
抗巨噬细胞/粒细胞抗体,克隆OX-41
clone OX-41, Chemicon®, from mouse
别名:
CD172 antigen-like family member A, CD172a antigen, Inhibitory receptor SHPS-1, Macrophage fusion receptor, MyD-1 antigen, SHP substrate 1, SHP substrate-1, Signal-regulatory protein alpha-1, signal-regulatory protein alpha
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推荐产品
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
OX-41, monoclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, human, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2a
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SIRPA(140885)
一般說明
巨噬细胞和粒细胞表达信号调节蛋白(SIRP), SIRP是一种跨膜糖蛋白,参与细胞粘附、生长因子或胰岛素诱导的酪氨酸激酶受体信号转导的下调。它们是CD47的免疫球蛋白样细胞表面受体。CD47结合对吞噬、肥大细胞活化和树突状细胞活化有负向调控作用,可阻止未成熟树突状细胞成熟,抑制成熟树突状细胞产生细胞因子。
特異性
MAB1407P识别髓细胞和神经元选择性表达的大鼠SIRP(信号调节蛋白)。该单克隆结合在SIRP上与ED9不同的表位上。它不阻断CD172a和CD47的相互作用。
标记大多数巨噬细胞,包括常驻腹膜、肺泡和活化的巨噬细胞。对其他巨噬细胞的识别仅限于偶尔的Kupffer细胞。此外它能标记粒细胞和树突状细胞群。它还广泛地标记大脑。
标记大多数巨噬细胞,包括常驻腹膜、肺泡和活化的巨噬细胞。对其他巨噬细胞的识别仅限于偶尔的Kupffer细胞。此外它能标记粒细胞和树突状细胞群。它还广泛地标记大脑。
预期与大鼠和小鼠发生交叉反应。
免疫原
大鼠腹腔巨噬细胞。
應用
免疫组化:
冷冻切片和福尔马林固定,石蜡包埋组织切片(需要胰蛋白酶或蛋白酶预处理)。
蛋白质印迹:
该抗体的一个先前批次被用于蛋白质印迹。
流式细胞术:
使用先前批次的1:100-1:200稀释液。(使用10 μL工作稀释液,细胞数量10^6,体积100 μL)。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
冷冻切片和福尔马林固定,石蜡包埋组织切片(需要胰蛋白酶或蛋白酶预处理)。
蛋白质印迹:
该抗体的一个先前批次被用于蛋白质印迹。
流式细胞术:
使用先前批次的1:100-1:200稀释液。(使用10 μL工作稀释液,细胞数量10^6,体积100 μL)。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
炎症 & 自身免疫机制
炎症 & 自身免疫机制
研究类别
炎症 & 免疫学
炎症 & 免疫学
该抗巨噬细胞/粒细胞抗体,克隆OX-41,经验证可用于FC、IC、IH、IH(P)、WB中巨噬细胞/粒细胞的检测。
品質
通过免疫细胞化学对巨噬细胞/粒细胞进行常规评估。
免疫细胞化学分析:
使用抗巨噬细胞/粒细胞小鼠单克隆抗体对巨噬细胞/粒细胞进行共聚焦荧光分析。
免疫细胞化学分析:
使用抗巨噬细胞/粒细胞小鼠单克隆抗体对巨噬细胞/粒细胞进行共聚焦荧光分析。
標靶描述
56 kDa
聯結
替代:MAB1407
外觀
免疫亲和纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2a,溶于含0.09%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起以未稀释的等分试样形式,在2-8°C可稳定保存6个月。
分析報告
对照
巨噬细胞、单核细胞、淋巴器官。
巨噬细胞、单核细胞、淋巴器官。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
A N Barclay
Immunology, 42(4), 593-600 (1981-04-01)
The localisation of subpopulations of T lymphocytes as defined by the monoclonal antibodies W3/25 and MRC OX 8 was determined by an indirect immunoperoxidase technique on cryostat sections of rat lymphoid tissues. Both subpopulations were present throughout T-dependent areas with
Xin-Mei Zhang et al.
Molecular vision, 16, 2867-2872 (2011-01-05)
To establish a robust method to isolate primary retinal ganglion cells (RGCs) from human fetal retina for long-term culture while maintaining neuronal morphology and marker protein expression. A total of six human retinas were obtained from aborted fetuses at 10
Jun Nagai et al.
Scientific reports, 5, 8269-8269 (2015-02-06)
Axonal outgrowth inhibitors and scar formation are two major obstacles to central nervous system (CNS) repair. No target molecule that regulates both axonal growth and scarring has been identified. Here we identified collapsin response mediator protein 4 (CRMP4), a common