共軛
CY3 conjugate
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
113-1, monoclonal
物種活性
human (mitochondria protein)
應無反應活性
rat (mitochondria protein), mouse (mitochondria protein)
技術
immunocytochemistry: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
该抗体可识别人细胞中线粒体的60 kDa非糖基化蛋白组分。它可用于染色细胞、组织或生化制剂中的线粒体,并可用作亚细胞组分中线粒体的标志物。MAB1273C3通过免疫沉淀识别65 kD的蛋白,并在人细胞的细胞质中产生条状的“意大利面条状”染色模式。
特異性
该抗体可识别人类。抗体不与小鼠或啮齿动物反应。
免疫原
完整的人类线粒体表面
應用
使用经验证可用于ICC的小鼠单克隆抗体,抗线粒体抗体,克隆113-1 &Cy3偶联物检测线粒体标记物。
研究子类别
发育神经科学
细胞器&细胞标志物
发育神经科学
细胞器&细胞标志物
研究类别
干细胞研究
细胞结构
干细胞研究
细胞结构
通过免疫细胞化学在人脂肪间充质干细胞(SCC038)中进行评估。
免疫细胞化学分析:该抗体的1:50稀释液在人脂肪间充质干细胞(SCC038)中检测到线粒体。
免疫细胞化学分析:该抗体的1:50稀释液在人脂肪间充质干细胞(SCC038)中检测到线粒体。
品質
通过免疫细胞化学在新生儿人成纤维细胞(SCC058)中进行评价。
免疫细胞化学分析:该抗体的1:50稀释液在新生儿人成纤维细胞(SCC058)中检测到线粒体。
免疫细胞化学分析:该抗体的1:50稀释液在新生儿人成纤维细胞(SCC058)中检测到线粒体。
標靶描述
计算值为60 kDa
外觀
在含 0.1% 叠氮化钠和 15mg/ml BSA的 PBS 中的Cy3偶联的纯化的小鼠单克隆 IgG1。
纯化的蛋白G
儲存和穩定性
自收到之日起,以未稀释等分试样避光冷藏于2-8ºC,可保存 6 个月。
分析報告
对照
新生儿人成纤维细胞(SCC058)。
新生儿人成纤维细胞(SCC058)。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Roza K Przanowska et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(6), 7687-7702 (2020-04-12)
miR-206, miR-1a-1, and miR-1a-2 are induced during differentiation of skeletal myoblasts and promote myogenesis in vitro. miR-206 is required for skeletal muscle regeneration in vivo. Although this miRNA family is hypothesized to play an essential role in differentiation, a triple