主要文件
MAB11004
Sigma-Aldrich
抗-hnRNP Q 抗体(克隆7A11.2)
clone 7A11.2, from mouse
别名:
heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q-like, Synaptotagmin-binding, cytoplasmic RNA-interacting protein, Glycine- and tyrosine-rich RNA-binding protein, GRY-RBP, NS1-associated protein 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
7A11.2, monoclonal
物種活性
mouse, rat, human
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SYNCRIP(10492)
一般說明
异质核核糖核蛋白Q,常被称为hnRNP Q,由于单个基因的可变剪接存在三种不同亚型。该RNA结合蛋白与运动神经元(SMN)蛋白存活所需的mRNA 前体剪接的控制有关。SMN的功能丧失性突变与一种常见的神经退行性疾病,脊髓性肌肉萎缩症(SMA)有关。研究显示hnRNP Q 蛋白与SMN相互作用,这种相互作用是高效的体外pre-mRNA剪接所必需的。当前数据表明hnRNP Q 是SMN的剪接调节因子。
免疫原
对应于人hnRNPQ的全长重组蛋白。
應用
抗-hnRNP Q抗体(克隆7A11.2)是一种小鼠单克隆抗体,用于检测hnRNP Q,也称为异质核核糖核蛋白Q,&已在WB、ICC中进行了验证。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的代表性批次在10 µg PC-12和HEK293细胞裂解物中检测到hnRNP Q 。
免疫细胞化学分析: 一个代表性批次的1:500稀释液在 NIH/3T3、A431和HeLa细胞中检测到hnRNP Q。
品質
通过蛋白质印迹在NIH/3T3细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的该抗体可在10 µg NIH/3T3细胞裂解液中检测到hnRNP Q。
標靶描述
观测值〜59。在某些裂解物中可能观察到未多种亚型。
外觀
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1