主要文件
LP4
Sigma-Aldrich
人脂蛋白缺乏症血清,100mg
LPDS is isolated from fresh human serum by isopycnic ultracentrifugation, and is used for blocking of interfering antibodies.
别名:
LPDS
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105901
eCl@ss:
26020100
NACRES:
NA.41
生物源
human
品質等級
抗體表格
serum
製造商/商標名
Chemicon®
技術
blocking: suitable (interfering antibodies)
運輸包裝
dry ice
一般說明
通过在指定密度范围的上限和下限进行等密度超速离心,从新鲜的人血清中分离出 LPDS(Havel et al., 1955)。 使用固态 Kbr 进行密度调整。
浓度:35 mg/mL
来源:新鲜的人血浆。 HBsAg 以及 HIV-I、HIV-II 和丙型肝炎抗体均呈阴性。
品質
质量保证:
以 BSA 为标准,通过 Pierce BCA 方法测定的蛋白质。 使用脂肪红 7B 染色的琼脂糖凝胶电泳验证每种制剂的纯度(2,3)。
外觀
无 Ca2+ 的 Dulbecco′s PBS,pH 7.0。 通过 0.22 微米的过滤器过滤。 不保证无菌。
儲存和穩定性
LPDS 可以冷冻保存,非常稳定。 含有 3-5 mg/mL LPDS 的细胞培养基与含有 10% 胎牛血清的培养基大约相当。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Isolation of a human anti-epidermal growth factor receptor Fab antibody, EG-19-11, with subnanomolar affinity from naive immunoglobulin repertoires using a hierarchical antibody library system.
Byung-ung Hur,Jae-bong Yoon,Li-Kun Liu,Sang-hoon Cha
Immunology Letters null
Identification of a nuclear antigen with molecular weight of 48,000 differentially expressed in tumour and normal cells.
W M Krajewska,A Lipi?ska,M Marsza?ek,Z Kilia?ska,Z Wojtkowiak,L K?yszejko-Stefanowicz
Cell Biochemistry and Function null
W M Gonsalkorale et al.
Immunology, 80(4), 611-616 (1993-12-01)
The effects of increasing the level of cyclic AMP (cAMP) activity on lymphocyte proliferation in the rat mixed lymphocyte reaction (MLR) were investigated. Dibutyryl cAMP (dbcAMP) and prostaglandin E2 (PGE2) produced a dose-dependent reduction in proliferation in the lymph node
Bursting firing of action potentials in central snail neurons elicited by d-amphetamine: role of the electrogenic sodium pump.
M C Tsai,Y H Chen
Comparative Biochemistry and Physiology. Part C, Pharmacology, Toxicology & Endocrinology null
Second messenger-dependent protein kinases and protein synthesis regulate endogenous secretin receptor responsiveness.
Roxana S Ghadessy,Eamonn Kelly
British Journal of Pharmacology null