主要文件
KX0020
Supelco
Kerosene
GR
别名:
Kerosene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352401
酶委員會索引編號:
265-150-3
bp:
180-188 °C
蒸汽壓力:
0.75 hPa ( 20 °C)
蒸汽壓力
0.75 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
雜質
≤1 ppm Sulfur (S)
顏色
APHA: ≤20
bp
180-188 °C
轉變溫度
flash point 54 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
應用
GR
Odorless solvent.
分析報告
Boiling range171-191°CColor (APHA)20 maxFormClear odorless liquidInfrared SpectrumConforms to standardSpecific Gravity at 15.6/15.6°C0.756-0.761Sulfur (S)1ppm max
Evaporation Number: 0.16
訊號詞
Danger
危險分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
100.4 - 125.6 °F
閃點(°C)
38 - 52 °C