主要文件
KR05A05TT1
Millipore
Opticap XL5 Polygard -CR 5.0 µm 1-1/2 in.TC/TC
inlet connection diam. 1.5 in., pore size 5.0 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
别名:
Opticap® XL5 Polygard® CR减菌过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
材料
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
製造商/商標名
Opticap®
參數
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
長度
21.6 cm (8.5 in.)
柱標稱長度
5 in. (12.5 cm)
直徑
10.7 cm (4.2 in.)
入口接頭直徑
1.5 in.
入口到出口寬度
21.6 cm (8.5 in.)
出口接頭直徑
1.5 in.
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤30 mg/capsule
基質
Polygard®-CR
孔徑
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
輸入
sample type liquid
接頭
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
一般說明
Polygard® CR产品是标称孔径滤器,专用于去除液体和气体中的颗粒。Polygard® CR过滤介质的梯度密度深层结构为滤器提供了最大的过滤载量,全聚丙烯构造具有低析出和广泛的化学相容性。
KR05A05TT1 Opticap® XL5Polygard® CR滤器的孔径为5.0 μm。这种单层囊式滤器具有卫生法兰进口和出口连接,直径1.5英寸。
Opticap XL囊式滤器免去了不锈钢套筒装配、清洁和验证需要的时间和成本。获得专利保护的囊式设计特别耐高温和高压,在除菌过程中提供更高的可靠度,同时更易清洗。独特的囊式设计和Polygard® CR介质减少了残留体积和生产损失。
特點和優勢
形式:单层
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
準備報告
灭菌方法
3次高压灭菌循环,每次30 min,126°C;不可在线蒸汽灭菌
分析報告
用水冲洗≥2.5 L后,将满足USP可氧化物质测试要求
重力提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
法律資訊
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997)要求。本品依照欧盟承压设备指令Article 3 § 3条款要求分类。其设计和制造符合合理的工程实践,以确保安全使用。根据承压设备指令Article 3 § 3条款要求,本品不带CE标志。