Merck
KHVEA2THH1
Millipore
Millipore Express® SHRP Opticap® XLT 囊式
inlet connection diam. 5/8 in., Opticap® XLT 20, pore size 0.5/0.1 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
别名:
Opticap Autoclavable XLT 20 Millipore Express SHR with Prefilter 0.5/0.1 m 5/8 in. HB
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
材料
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
Opticap® XLT 20
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore Express®
參數
≤54.2 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
技術
sterile filtration: suitable
長度
62.5 cm (24.6 in.)
寬度
7.8 in.
柱標稱長度
20 in. (50 cm)
直徑
10.7 cm (4.2 in.)
過濾面積
0.98 m2
入口接頭直徑
5/8 in.
入口到出口寬度
19.8 cm (7.8 in.)
出口接頭直徑
5/8 in.
雜質
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基質
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
pore size
0.5/0.1 μm pore size
起泡點
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
接頭
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(16 mm (5?8 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
T 线/仪表端口:T线
设备配置:胶囊
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参见《OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT胶囊用户指南》中的安装部分
  • 储存说明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Millipore Express®膜制造。
灭菌方法
3次高压灭菌循环,每次60 min,126°C;不可在线蒸汽灭菌
分析報告
TOC/电导率
在灭菌和40 L的受控水冲洗后,样品在25 °C下显示出低于500 ppb TOC(根据USP<64>)和低于1.3 µS/cm(根据USP<64>)。
用水冲洗≥4 L后,将满足USP可氧化物质测试要求
细菌保留
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997)要求。本品依照欧盟承压设备指令Article 3 § 3条款要求分类。其设计和制造符合合理的工程实践,以确保安全使用。根据承压设备指令Article 3 § 3条款要求,本品不带CE标志。