一般說明
IPAK Gard® 10-15预处理包H为硬水反渗透(RO)膜提供最佳保护,改善系统′性能并延长其使用寿命。
与Milli-Q® IQ 7010、Milli-Q® IQ 7015、Milli-Q® IX 7010和Milli-Q® IX 7015水纯化系统配合使用。
与Milli-Q® IQ 7010、Milli-Q® IQ 7015、Milli-Q® IX 7010和Milli-Q® IX 7015水纯化系统配合使用。
應用
用于与Milli-Q IQ 7010和IQ 7015系统配合使用的反渗透膜的最佳保护(硬度保护)
特點和優勢
- 活性炭可防止游离氯。
- 聚磷酸盐珠可防止结垢和沉淀。
- 深层过滤器可防止微粒和胶体。
- 63%的零部件供应商通过了ISO 14001环境管理体系认证。
法律資訊
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany