主要文件
HVLP2932A
Millipore
Durapore®筛网过滤器
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, hydrophilic, filter diam. 293 mm
别名:
Durapore Membrane, PVDF, Hydrophilic, 0.45 μm, 293 mm, white, plain
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
材料
PVDF membrane
plain filter
white filter
描述
Clarifying filtration of biological solutions
無菌
sterile; γ-irradiated
產品線
Durapore®
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Durapore®
參數
29 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
技術
bioburden reduction: suitable
過濾器直徑
293 mm
厚度
125 μm
重量法萃取物
0.5%
折射率
n/D 1.42
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm pore size
輸入
sample type liquid
起泡點
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
一般說明
滤器类型:网式过滤器
过滤器编码:HVLP
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3