主要文件
HPWP09050
Millipore
Millipore Express PLUS滤膜
Millipore Express®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
别名:
PES膜滤器,0.45 μm孔径
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
plain filter
polyethersulfone membrane
white filter
品質等級
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore Express®
Millipore
參數
23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
過濾器直徑
90 mm
厚度
130-155 μm
雜質
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
孔徑
0.45 μm pore size
起泡點
≥690 mbar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Millipore Express PLUS 滤膜可超快过滤组织培养基、添加剂、缓冲液和其他水溶液。这种高通量、低蛋白结合滤膜也被用于我们多款即用型无菌过滤装置中。
特点 & 优势:
•超快速过滤和高通量缩短了处理时间
•可通过高压灭菌器、环氧乙烷或伽马射线灭菌,用于无菌过滤应用
应用:
无菌过滤,缓冲液过滤,组织培养基过滤
滤器类型:网式过滤器
滤器编码:HPWP
應用
  • 缓冲液过滤
  • 组织培养基过滤
  • PFAS分析测试 (LC-MS)用样品过滤
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可用孔径0.45μ m(或更大)的膜过滤液体以捕获并支持微生物的生长,然后进行培养和分析。
  • 储存申明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany