材料
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
316 stainless steel (EN 1.4404)
PTFE seal (for Plunger Valve Tip)
參數
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
總長度
945.5 mm ± 3 (37.2241 in. ± 0.118)
柱標稱長度
30 in. (76.2 cm)
接頭外徑 × 內徑 × 高度
25 mm × 1/2 in. × 1.65 mm, drain/vent connection
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
套圈尺寸
4 in.
埠口外徑 × 內徑 × 高度
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Series 4000™ Housing Single-Round T-Line 30-inch Code 7
Single Round T-Line
包裝
Material Size: 1
法律資訊
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany