主要文件
GSWP03700
Millipore
重量分析膜滤器,0.22 µm,带有薄垫的混合纤维素酯,37 mm,白色
MF-Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white
别名:
MCE膜过滤器,孔径0.22 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質等級
描述
A 0.22 µm pore size non-sterile filter validated for air monitoring. With biologically inert mixtures of cellulose acetate & cellulose nitrate, MF-Millipore membranes are widely used in analytical & research applications.
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore
Millipore
參數
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
過濾器直徑
37 mm
厚度
150 μm
顏色
white
折射率
n/D 1.51
基質
MF-Millipore
孔徑
0.22 μm pore size
75 % porosity
起泡點
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 除菌过滤
  • 生物测定
  • 废水中病毒样颗粒的分离
  • 微塑料分析级水
  • 核酸结合,包括eDNA
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可使用孔径0.45μ m(或更大)的膜进行液体过滤来捕获并支持微生物的生长,以便进行随后的培养和分析。
  • 储存申明:在干燥的地点远离热源储存
  • 处置申明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3