主要文件
GFCP000800
Millipore
Glass Fiber Conjugate Pad 8mm x 100m Roll
Lateral Flow, Assay Development, lateral flow immunoassays, lateral flow assay device, Immunoassay IVDs
别名:
Glass fiber pad 8 mm width roll
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
品質等級
包裝
pkg of 1 roll
製造商/商標名
SureWick®
捲筒長度
100 m (328 ft)
8 mm , slit width
法律資訊
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B Inhalation
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1