主要文件
GF331
Sigma-Aldrich
IL-1β,
无人类重组动物
别名:
IL1 beta
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
一般說明
IL-1β是在多种细胞中产生的非分泌性促炎细胞因子,包括单核细胞、组织巨噬细胞、角质形成细胞和其他上皮细胞。IL-1α和IL-1β都与相同的受体结合,并具有相似但不相同的生物学特性。这些细胞因子具有广泛的活性,包括刺激胸腺细胞增殖、通过诱导IL-2释放、B细胞成熟和增殖、有丝分裂 FGF样活性以及刺激滑膜细胞释放前列腺素和胶原酶的能力。然而,IL-1β是分泌的细胞因子,而IL-1α主要是细胞相关的细胞因子。
重组人IL-1β是含有153个氨基酸残基的17.3 kDa蛋白质。
产品来源:蛋白质在大肠埃希菌中表达。
该蛋白质无需使用任何动物产品/试剂即可生产,并且被认为是无动物源性的,可用于必须避免动物病毒传播和污染的实验方案中。
應用
研究子范畴
生长因子 & 受体
研究类别
干细胞研究
品質
测定了其刺激小鼠D10S细胞增殖的能力。预期的ED50为 ≤ 0.001 ng/ml,对应于≥ 1 x 10^9 单位/mg的比活度。
外觀
该产品溶于10mM磷酸钠(pH 7.4)+ 50mM NaCl,并在冻干前通过0.2微米的过滤器过滤。
儲存和穩定性
自收到之日起,置于 -20°C 最多可保存 4 个月。打开之前,请将小瓶离心。
在水中重悬至浓度为 0.1-1.0mg/ml。不可涡旋。为了延长保存时间,建议在含有载体蛋白的缓冲液中进一步稀释,并以等分试样储存于 -20°C。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1