主要文件
GF310
Sigma-Aldrich
不含人重组动物的PDGF-BB蛋白
The Platelet derived growth factor (PDGF) was discovered as a major mitogenic factor present in serum but absent from plasma. Recombinant animal free human PDGF-BB is manufactured using all non-animal reagents.
别名:
Platelet Derived Growth Factor-BB, Platelet Derived Growth Factor, PDGF-2, Platelet-derived growth factor B chain, Platelet-derived growth factor beta polypeptide, Proto-oncogene c-Sis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
化驗
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
雜質
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
产品来源:大肠杆菌
发现血小板衍生的生长因子(PDGF)是存在于血清中但不存在于血浆中的主要促有丝分裂因子。发现它是由血液凝固形成血清期间活化的血小板α颗粒分泌的。随后的研究表明,PDGF不是一个分子,而是三个分子,每个分子是两个不同但结构相关的肽链A和B的二聚体组合。二聚体同工型PDGFAA,AB和BB在各种细胞类型中差异表达,其作用是通过两个不同的受体(称为α和β)介导。PDGF储存在血小板α-颗粒中,并在血小板活化后释放。PDGF参与许多生物学过程,包括增生,趋化性,胚胎神经元发育和呼吸小管上皮细胞发育。已经鉴定出PDGF使用的两种不同的信号受体,并将其命名为PDGFR-α和PDGFR-β。PDGFR-α是三种PDGF形式中每一种的高亲和力受体。另一方面,PDGFR-β仅与PDGF-BB和PDGF-AB相互作用。重组人PDGF-BB是由两条B链(共218个氨基酸)组成的24.3 kDa二硫键连接的同型二聚体。
特異性
交叉反应
牛、猴、小鼠、猪、大鼠
應用
研究子类别
生长因子 & 受体
研究类别
炎症 & 免疫学
品質
生物活性测定: 通过剂量依赖性刺激Balb/c 3T3细胞增殖进行测定。该作用的预期ED50为1.0-3.0 ng/ml。
外觀
冻干前,采用0.2 μm过滤器过滤产品。
无动物成分重组人PDGF-BB是使用所有非动物试剂制备的。
儲存和穩定性
自收货之日起,在-20°C下最多保存6个月。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1