主要文件
GF050
Sigma-Aldrich
小鼠瘦素
Leptin (Anti-Obesity Protein) is the protein product of the ob (obese) gene in mice & appears to be involved in appetite control.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
生物源
mouse
品質等級
化驗
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
製造商/商標名
Chemicon®
技術
cell culture | mammalian: suitable
輸入
sample type mesenchymal stem cell(s)
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
一般說明
产品来源:大肠杆菌
瘦素(抗肥胖蛋白)是小鼠ob(肥胖)基因的蛋白产物,似乎参与食欲控制。 ob基因在脂肪组织中表达,被认为可以调节人体′的脂肪储存。 具有ob/ob基因型的小鼠也会发展出类似于II型(非胰岛素依赖性)糖尿病的糖尿病形式。 小鼠瘦素是一个含有147个氨基酸残基的16 kDa的蛋白质。
外觀
0.1%TFA冻干,不含防腐剂。
儲存和穩定性
虽然冻干粉末在室温下稳定,但从接收之日起,最好在0°C下干燥储存长达12个月。快速旋转后,在无菌水中将小鼠瘦素复溶至1.0-5.0 mg/mL。 复溶后在-20°C下,以未稀释等分试样保存长达6个月。
分析報告
比活度:GF050已被证明在两种不同的小鼠肥胖模型ob/ob和NZO中具有生物活性。两种小鼠品系每天通过腹膜内注射以5μg瘦素/gm体体重的剂量治疗14天。 与盐水处理的对照组相比,观察到对身体体重,食物消耗和血浆葡萄糖水平的显着影响。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1