材料
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Fluoropore®
Millipore
參數
130 °C max. temp.
24 mL/min-cm2 water flow rate
5 L/min-cm2 air flow rate
過濾器直徑
13 mm
厚度
150 μm
重量法萃取物
0.5%
基質
Fluoropore®
孔徑
0.22 μm pore size
85 % porosity
起泡點
≥1.0 bar, air with methanol at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
我们的Fluoropore® 滤膜是一种疏水性的聚四氟乙烯(PTFE)聚合物膜,与高密度聚乙烯支撑网粘合在一起,可以改善正常应用中过滤器的处理性能。Fluoropore 滤膜可提供广泛的化学相容性、高流速和一致性。 (请注意,包含“FHUP”的货号非叠片的,或在没有衬垫的情况下生产的。)
我们的 Omnipore 滤膜是一种亲水性 PTFE 滤膜,可与所有溶剂、酸和碱性溶液相容。
特点 & 优势:
-生物和化学惰性
-高孔隙率产生高流速
-疏水和亲水 PTFE 品种可用于过滤水性和有机样品
应用:
-Fluoropore 滤膜:澄清酸、碱和溶剂;空气监测;过滤和排放气体;紫外光谱
- Omnipore 滤膜:过滤水溶液,澄清酸和碱性溶液
我们的 Omnipore 滤膜是一种亲水性 PTFE 滤膜,可与所有溶剂、酸和碱性溶液相容。
特点 & 优势:
-生物和化学惰性
-高孔隙率产生高流速
-疏水和亲水 PTFE 品种可用于过滤水性和有机样品
应用:
-Fluoropore 滤膜:澄清酸、碱和溶剂;空气监测;过滤和排放气体;紫外光谱
- Omnipore 滤膜:过滤水溶液,澄清酸和碱性溶液
滤器类型:筛网过滤器
滤器编码:FGLP
應用
- 澄清酸、碱和溶剂
- 气体过滤或通气
- 紫外光谱
- 颗粒监测
- PLC、UPLC、LC-MS/MS 流动相过滤
- 微塑料分析
其他說明
使用说明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:一般实验室过滤
- 预期用途:截留或去除生物污染物
- 使用说明:用 0.2 μm(或更小)孔径的膜对液体进行除菌过滤,有效去除包括细菌、霉菌和酵母菌在内的生物污染物
- 储存条件:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany