主要文件
EZHAWG504
Millipore
EZ-Pak®滤膜
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, white filter, gridded filter, General microbiological analysis
别名:
半透膜, 膜滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
品質等級
agency
ISO 7704
無菌
sterile; ethylene oxide treated
特點
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
製造商/商標名
EZ-Pak®
過濾器直徑
50 mm
基質
MF-Millipore
孔徑
0.45 μm pore size
輸入
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type cider
sample type sport drink
sample type beer
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
應用
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
EZ-Pak 过滤器由混合纤维素酯(MCE)制成,孔径 0.45 μm,白色,网格状,直径 50mm。这些过滤器具有很高的回收率,更适合于一般微生物检测。EZ-Pak滤膜和分配器通过将即用型、无菌、独立包装膜的优点与独特的处理简便性相结合,彻底改变了膜过滤(MF)方法测试的过滤器处理方式。
應用
EZ-Pak系统适用于根据国际标准检测饮用水、瓶装水和矿泉水。这些过滤器可用于临床、化妆品、环境、食品和饮料、工业品管和制药行业。通过膜过滤法对啤酒、瓶装水、苹果酒、运动饮料和葡萄酒进行微生物分析。
法律資訊
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3