主要文件
EX0566
Supelco
Ethylene glycol
别名:
2-Ethanediol,1,2-ethanediol
登录查看公司和协议定价
About This Item
蒸汽壓力
0.053 hPa ( 20 °C)
品質等級
雜質
≤0.0001% Chloride (Cl)
≤0.005% Acidity (as acetic acid)
≤0.03% Water (H2O)
燃燒殘留物
≤0.005%
pH值
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
轉變溫度
flash point 111 °C
溶解度
1000 g/L
儲存溫度
room temp
應用
anhydrous, Reagent
分析報告
Acidity (as acetic acid):0.005% max
Boiling range, begin:195°C min
Boiling range, end:198°C max
Chloride (Cl):0.0001% max
Residue on ignition:0.005% max
Solubility in water:Passes test
Specific Gravity at 20/20°C:1.114-1.117
Water (H2O):0.03% max
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
239.0 °F - open cup
閃點(°C)
115 °C - open cup