主要文件
EDSKIT001
Milli-Q
应用程序包安装试剂盒
For use with various lab water purification systems
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
包裝
pkg of 1 kit
長度
12.7 cm
相容性
for use with EDS-Pak®
for use with LC-Pak®
運輸包裝
ambient
一般說明
滤芯安装和调节试剂盒包括以下可重复使用的部件:
  • 聚乙烯 ¼ Gaz F-软管倒钩接头,带O型圈
  • 聚乙烯¼ G F – ¼ Gaz F接头,用于连接Millipak滤器®
  • 保护罩
應用
用于LC-Pak®/EDS-Pak®精制器。该试剂盒用于用途各样的Pak终端精制器的初始安装和激活。
法律資訊
EDS-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany