主要文件
ECM625
Sigma-Aldrich
体外血管生成检测试剂盒
别名:
Angiogenesis assay kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
物種活性
vertebrates
品質等級
包裝
pkg of 1 kit
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
CHEMICON体外血管生成检测试剂盒是一种简单的血管生成模型,可以轻松监测外源信号对管形成的诱导或抑制作用。血管生成是新生毛细血管生成的过程。它是许多正常(生殖和伤口愈合)和病理过程(糖尿病性视网膜病,类风湿关节炎,肿瘤生长和转移)的基本组成部分。
CHEMICON体外血管生成检测试剂盒提供方便好用的96孔系统,用于检测内皮细胞的体外成管。在ECMatrix基质胶(Engelbreth-Holm-Swarm/EHS小鼠肉瘤制备的基底膜蛋白凝胶)上培养时,内皮细胞快速对齐并形成中空管状结构。血管生成是一个涉及细胞黏附、迁移、分化和生长的多步骤过程。
ECMatrix基质胶经过特别优化,可最大程度促进成管。如要检测成管的抑制剂或激活剂,只需将内皮细胞悬液与不同浓度的待测抑制剂或激活剂混匀后,加入到ECMatrix基质胶顶部即可。
應用
体外血管生成检测试剂盒已用于检测各种内皮细胞的成管程度或血管生成潜力,细胞类型:
  • 人脐静脉细胞(HUVEC)
  • 原代人视网膜微血管细胞
  • 血小板衍生生长因子受体-β (PDGFRβ)/PAE细胞
  • 牛毛细血管内皮细胞(BCE)
成分
  • ECMatrix(TM)凝胶溶液:(部件号90060)5*1 mL瓶。
  • ECMatrix(TM)稀释缓冲液,10X:(部件号90061)1*1 mL瓶。
儲存和穩定性
试剂盒材料可在-20 ºC下储存6个月。ECMatrix®解冻后,可在2-8 ºC保存1周。不可重新冷冻。
其他說明
CHEMICON体外血管生成检测试剂盒仅供研究使用,不可用于诊断或治疗用途。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或药用用途。