主要文件
D003N11HH1
Millipore
Clarigard 小规模囊式过滤器 0.3 µm
pore size 0.3 μm, cartridge nominal length 4.6 in. (11.8 cm)
别名:
Clarigard® 小规模囊式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene seal
polypropylene vent cap
品質等級
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Clarigard®
長度
11.8 cm (4.6 in.)
外徑
8.8 cm (3.5 in.)
88 mm
柱標稱長度
4.6 in. (11.8 cm)
孔徑
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
輸入
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type liquid
sample type beer
cultured stem cell(s)
接頭
1/4 in. inlet/outlet hose barb
應用
industrial qc (product testing)
sample preparation
運輸包裝
ambient
一般說明
设备配置:胶囊
其他說明
使用说明
  • 生物截留:99.9%截留率
  • 作用机制:过滤(标称)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少生物负荷
  • 使用说明:请参阅Polygard®和CLARIGARD®滤芯说明书(Polygard and CLARIGARD Cartridges user guide)。
  • 储存说明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany