Merck
CVEP75TS3
Millipore
Millipore Express® SHR,小柱
pore size 0.1 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), Code 7, silicone seal
别名:
Millipore Express SHR Cartridge Filter 5 in. 0.1 μm Code 7 Silicone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
產品線
Millipore Express®
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore Express®
參數
≤15.9 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) and 23 °C (in water)
<1.0 psi max. differential pressure (69 mbar) at 135 °C (reverse)
0.07 bar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
0.35 bar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) at 25 °C (forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
25 psi max. differential pressure (1.7 bar) at 80 °C (forward)
30 psi max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (reverse)
5.0 psi max. differential pressure (340 mbar) at 135 °C (forward)
6.9 bar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
技術
sterile filtration: suitable
長度
5 in.
寬度
2.7 in.
柱標稱長度
5 in. (12.5 cm)
直徑
6.9 cm (2.7 in.)
過濾面積
0.29 m2
雜質
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基質
Millipore Express® SHR
孔徑
0.1 μm pore size
輸入
sample type liquid
起泡點
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
柱代碼
Code 7
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
设备配置:纯化柱
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜滤器说明书的润湿说明
  • 储存声明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜滤器说明书
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Millipore Express®膜制造。
灭菌
135°C、30 min、≤ 0.35 bar在线蒸汽灭菌(SIP),25或22次正向和3次反向(5);126 °C、60 min高压锅蒸汽灭菌,25次
分析報告
TOC/电导率
在灭菌和5.5 L的受控水冲洗后,样品在25 °C下显示出低于500 ppb TOC(根据USP<64>)和低于1.3 µS/cm(根据USP<64>)。
用水冲洗 ≥1 L 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
细菌截留
按ASTM® F838方法进行细菌挑战,样品可截留1 x 10⁷ CFU/cm²以上浓度的缺陷短波单孢菌
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany