一般說明
试剂A:MTT,(3-(4,5-二甲基噻唑-2-基)-2,5-二苯基溴化四唑),50mg/瓶。
MTT是一种淡黄底物,可被活细胞裂解产生深蓝色甲臜产物。这个过程需要活跃的线粒体,即使是新死亡的细胞也不会裂解大量的MTT。试剂A是Chemicon MTT检测试剂盒的一个组成部分,货号CT01/CT02。
MTT是一种淡黄底物,可被活细胞裂解产生深蓝色甲臜产物。这个过程需要活跃的线粒体,即使是新死亡的细胞也不会裂解大量的MTT。试剂A是Chemicon MTT检测试剂盒的一个组成部分,货号CT01/CT02。
應用
程序:
1.使用标准方法,在光学质量良好的96孔平底组织培养板中进行淋巴因子、有丝分裂原或补体介导的细胞毒性试验(例如Falcon)。每孔中组织培养基的最终体积应为0.1 mL,培养基(例如RPMI或DMEM)可能含有高达10%的胎牛血清。
2.在试验结束时,向每个孔中加入0.01 mL AB溶液(MTT)。轻轻敲击托盘侧面进行混合。
3.在37°C下孵育,使MTT发生裂解。最佳时间可能因含量测定而异,但4小时适用于大多数目的。在这个时间结束时,在含有活细胞的孔中产生的MTT甲臜会在孔底部显示为黑色的、模糊晶体。
4.每孔加0.1 mL溶液C。用多通道移液器反复移液,充分混匀。HCl将组织培养基中的酚红转化为不干扰MTT甲臜测量的黄色。异丙醇溶解甲臜,得到适合吸光度测量的均匀蓝色溶液。
5.一小时内,在ELISA酶标仪上测定吸光度,测试波长为570 nm,参考波长为630 nm。在室温下放置数小时后,血清蛋白可能会由于酸/酒精而开始沉淀。冷却盘子会加速沉淀。如果测定前必须储存平板,在加入酸/酒精前保持在4°C,然后在读数前加热至室温并加入酸/酒精。
结果:
MTT测定法通常可检测典型细胞系的200至50,000个细胞,尽管1,000至50,000是有用的范围。对于其他细胞类型,此数字可能会有所不同。应建立细胞毒性测定,以使对照,未裂解的细胞的信号为0.2至0.4,并且增殖测定应在平台浓度下产生相似的值。对于典型的细胞系,这相当于每孔约20-50,000个细胞。
吸光度与细胞数成正比;即使浓度高达1 x 106个细胞/mL,实际细胞也不会显著吸收。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Rapid colorimetric assay for cell viability: application to the quantitation of cytotoxic and growth inhibitory lymphokines.
Journal of Immunological Methods, 70, 257-268 (1984)