Key Documents
CPDI000L1
Milli-Q
DI-PAK®纯化套件
Large: 4.7 kg, Produces deionized water, for use with Milli-DI® systems
别名:
DI-PAK®净化包(大)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104202
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
材料
cartridge (mixed bed ion exchange resin and activated carbon)
品質等級
特點
Activated carbon : to remove chlorine and organic compounds.
Mixed bed resin : to remove ions.
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
DI-PAK®
參數
4.7 kg operating weight
技術
ion chromatography: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
520 mm × 160 mm × 85 mm
傅導性
400 μS/cm (Feed water conductivity)
相容性
for use with Milli-DI®
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
DI-PAK® 净化包(大)是一种一次性水净化滤芯,可与 Milli-DI® 系统配合使用。它使用自来水作为进水源,生产电阻率为> 1Mohm.cm,25 °C 的去离子水。
應用
DI-PAK® 净化包(大)可去除氯、胶体和离子污染物,以满足您的应用所需的水质。
特點和優勢
  • 维护方便:DI-PAK® 净化包(大)净化包可在几秒钟内更换,无泄漏风险。当需要更换电池组时,LED 显示屏会发出警告。
  • 它可以净化约 300 L 的水,电阻率为 >1 Mohm.cm,25°C(给水电导率 = 400 mS/cm,溶解的 CO2 = 0 ppm)。
  • 净化过程利用活性炭和离子交换技术。
  • 每天产生 3 至 5L 纯净水。
  • 给水水源:自来水。
法律資訊
DI-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany