主要文件
CLGL71TP3
Millipore
Durapore® 0.22 µm, 高面积,小柱
cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
别名:
Durapore® II筒式滤芯,10英寸,0.22 µm,代码7
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
產品線
Durapore®
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Durapore®
參數
≤20.6 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
技術
sterile filtration: suitable
長度
10 in.
寬度
2.7 in.
柱標稱長度
10 in. (25 cm)
直徑
6.9 cm (2.7 in.)
過濾面積
1.1 m2
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤30 mg/cartridge
基質
Durapore® High Area  
孔徑
0.22 μm
輸入
sample type liquid
起泡點
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
柱代碼
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
设备配置:纯化柱
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
分析報告
可提取物质量:受控室温下,1.5 L水冲洗并在水中浸泡24小时后测定
用水冲洗 ≥1500 mL 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
细菌保留
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany