Merck
CDRF4HN05
Millipore
Lynx CDR母式1/2英寸软管倒钩可重新连接连接器
Multiple, sterile connections, disconnections and reconnections
别名:
Lynx® CDR
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
eCl@ss:
32010310
材料
316 stainless steel spring(s) (passivated)
polysulfone chamber (sterility)
polysulfone housing (outer)
silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
EMPROVE® Single Use
製造商/商標名
Lynx®
參數
2-40 °C temperature (36-104 °F) (liquid temperature)
25 L/min flow rate at 6.6 psig (0.46 bar)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (bi-directional)
高度
13.7 cm (5.4 in.)
長度
13.5 cm (5.3 in.)
寬度
8.4 cm (3.3 in.)
接頭
1/2 in. inlet hose barb
儲存溫度
2-30°C
應用
一次性系统的无菌连接
多次,无菌连接,断开和再连接
準備報告
灭菌方法
耐受45kGy伽马辐照;耐受3次131 °C×30 min高压锅蒸汽灭菌。不可在线蒸汽灭菌。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany