主要文件
CDRCHKIT4
Milli-Q
反渗透滤芯
For water purification by reverse osmosis (RO)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
特點
removes 95%-99% of contaminants including ions, particulates, bacteria, and organic molecules
包裝
pkg of 1 unit
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
反渗透膜可清除95%-99%的污染物,包括离子、微粒、细菌和有机分子。
應用
反渗透(RO)纯水。