主要文件
CDEXP0LUV
Milli-Q
Polishing Cartridge
For Milli-Q® UV system
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
相容性
for use with Milli-Q® Plus
運輸包裝
ambient
一般說明
For Milli-Q UV system
特點和優勢
The purification method involves the use of ion-exchange resins and activated carbon.
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany