主要文件
CAX2-MXT20
Millipore
CellASIC ONIX2控制板(控温)
别名:
ONIX2 Manifold XT, Temperature Controlled Manifold
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NC.51
製造商/商標名
CellASIC® ONIX
相关类别
一般說明
CellASIC® ONIX2 Manifold XT控制板是用于达到理想温度的对流换热模块。通过温和、均匀地空气循环,使细胞升温或降温。
應用
研究类别
细胞培养
特點和優勢
  • 适合小体积培养
  • 维持精准的细胞培养环境
其他說明
清洁Manifold XT管路时,使控制板右侧朝上水平放置,小心换热模块不要接触到液体。
法律資訊
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
相关内容
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.