主要文件
BI0837
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent 3% Trichloroacetic Acid in Toluene (w/v)
别名:
dna
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116006
產品線
Novabiochem®
品質等級
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
轉變溫度
flash point 4.4 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
分析報告
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Trichloroacetic acid: 2.95-3.05% w/v
Water (H2O): 500ppm max
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.9 °F
閃點(°C)
4.4 °C