主要文件
AX0110
Supelco
丙酮
OmniSolv® HR-GC
别名:
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH3
CAS号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
200-662-2
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
agency
suitable for EPA 1633
品質等級
蒸汽密度
2 (vs air)
蒸汽壓力
184 mmHg ( 20 °C)
產品線
OmniSolv®
化驗
≥99.7% (GC)
形狀
liquid
expl. lim.
13.2 %
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤0.5% Water (H2O)
蒸發殘留物
≤1 ppm
顏色
APHA: ≤5
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
pH值
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
轉變溫度
flash point <-20 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI 密鑰
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
丙酮的发光强度取决于溶液组分。丙酮吸收UV光,导致丙酮光分解和放射性产物。
OmniSolv® HR-GC
準備報告
Product filtered through a 0.2 μm filter
分析報告
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.7% minCap. ECD responsive substances as PCNB (peak)2ng/L maxCap. ECD responsive substances as PCNB (total)50ng/L maxCap. FID responsive substances as decane (peak)1µg/L maxCap. FID responsive substances as decane (total)10µg/L maxColor (APHA)5 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testTitrable acid0.3µeq/g maxWater (H2O)0.5% max
法律資訊
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.0 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2