主要文件
AP4009000
Millipore
无粘合剂的玻璃纤维过滤器
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
别名:
玻璃纤维膜过滤器,孔径0.7 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
glass fiber membrane
plain filter
white filter
agency
suitable for EPA OTM-45
描述
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 90 mm diameter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
參數
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
直徑
90 mm
過濾器直徑
90 mm
厚度
475 μm
孔徑
0.7 μm pore size
90 % porosity
應用
PFAS testing
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
不带粘结剂用树脂的玻璃纤维过滤器可以承受高达500°C的温度而不会损失其结构完整性。
應用
  • 总悬浮固体2540D
  • EPA 法 1311 TCLP 分析
  • 测定废水和工业废水中的挥生性悬浮物
  • 通过OTM-45进行PFAS的堆叠测试
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B Inhalation
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1