AP322750S
1 of 9
Millipore
MPGL20CA3
Millipak®囊式过滤器,带Durapore® 0.22 µm滤膜
C0684750
头孢哌酮 二水合物
USP
1643383
Tazobactam
1643394
Tazobactam Related Compound A
Y0001168
克拉维酸钾杂质G
Sigma-Aldrich
475951
MreB干扰化合物A22
1541500
Piperacillin
T1550000
α-生育酚
GE17-5319-01
HisTrap™ Fast Flow
PET plain filterwhite filter
hydrophilic
275 mm