共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
chicken
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
0.8 mg/mL
技術
ELISA: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
免疫球蛋白 G(IgG)是人血清中最丰富的蛋白质之一,成人血液中的正常水平在 8-17 mg/mL 之间。IgG 对我们抵抗微生物很重要,而 B 淋巴细胞产生的分子是我们适应性免疫反应的一部分。IgG 分子具有两个独立的功能;与引起反应的病原体结合,以及募集其他细胞和分子来破坏抗原。IgG 池的变异性是通过体细胞重组产生的,在给定时间点个体的特异性数量估计为 1011 个变异体。
特異性
鸡IgY(IgG(H+L))
抗体特异性:
基于免疫电泳,该抗体与鸡IgY的重链和大多数鸡免疫球蛋白共有的轻链反应。 未检测到针对非免疫球蛋白血清蛋白的抗体,但抗体可能与其他物种的免疫球蛋白发生交叉反应。
抗体特异性:
基于免疫电泳,该抗体与鸡IgY的重链和大多数鸡免疫球蛋白共有的轻链反应。 未检测到针对非免疫球蛋白血清蛋白的抗体,但抗体可能与其他物种的免疫球蛋白发生交叉反应。
應用
对于大多数应用,建议的稀释范围:大多数应用为1:500-1:200,000。最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
完整免疫球蛋白二抗
完整免疫球蛋白二抗
研究类别
二抗&对照抗体
二抗&对照抗体
经验证,该兔抗鸡IgG抗体HRP偶联物可用于ELISA,WB检测鸡IgG。
外觀
冻干。缓冲液=0.01 M磷酸钠,0.25 M NaCl,pH值7.6和15 mg/ml BSA。不含防腐剂。
儲存和穩定性
将冻干产品在2-8°C下保存长达12个月。复溶后,产品作为未稀释的液体在2-8°C下稳定数周。要延长复溶后溶液的保存时间,请添加等体积的甘油,使甘油的最终浓度达到 50%,然后以未稀释的等分试样置于 -20°C 下可保存长达 12 个月。请注意,添加甘油后,蛋白质(和缓冲盐)的浓度将降至原浓度的一半。应避免反复冻/融循环。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Retention of specific yolk IgY in the human oral cavity.
BioDrugs : Clinical Immunotherapeutics, Biopharmaceuticals and Gene Therapy null
Effect of divalent cations on the porcine kidney cortex membrane-bound form of dipeptidyl peptidase IV.
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology null
Journal of neuroscience research, 97(8), 1004-1017 (2019-05-03)
Diabetes impacts the central nervous system predisposing to cognitive decline. While glucose is the main source of energy fueling the adult brain, brain glycogen is necessary for adequate neuronal function, synaptic plasticity and memory. In this study, we tested the
Scientific reports, 9(1), 16406-16406 (2019-11-13)
Long-term operations carried out at high altitude (HA) by military personnel, pilots, and astronauts may trigger health complications. In particular, chronic exposure to high altitude (CEHA) has been associated with deficits in cognitive function. In this study, we found that
Scientific reports, 11(1), 2215-2215 (2021-01-28)
Brain radiation can occur from treatment of brain tumors or accidental exposures. Brain radiation has been rarely considered, though, as a possible tool to alter protein levels involved in neurodegenerative disorders. We analyzed possible molecular and neuropathology changes of phosphorylated-Tau