主要文件
AG548
Sigma-Aldrich
α-synuclein 1-95, human
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.77
生物源
human
化驗
>95% (SDS-PAGE)
形狀
powder
分子量
Mw 9,391 Da
製造商/商標名
Chemicon®
技術
cell based assay: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
基因資訊
human ... SNCA(6622)
一般說明
MDVFMKGLSKAKEGVVAAAEKTKQGVAEAAGKTKEGVLYVGSKTKEGVVHGVATVAEKTKEQVTNVGGAVVTGVTAVAQKTVEGAGSIAAATGFV
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1