主要文件
ACS5030
Millipore
Amicon® Pro纯化系统,配备Amicon®Ultra-0.5设备
Amicon Pro Purification System - A 30 kDa Centrifugal Tool collapsing protein purifcation with concentraion & buffer exchange.
别名:
Amicon Ultra-0.5 System, Pro Purification System
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
材料
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
無菌
non-sterile
產品線
Amicon®
製造商/商標名
Amicon® Pro
參數
10 mL sample volume
技術
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
長度
12 cm (4.7 in.)
直徑
2.97 cm
過濾面積
1 cm2
孔徑
30 kDa NMWCO
運輸包裝
ambient
一般說明
Amicon® Pro纯化系统设备通过提供一个能够执行亲和纯化过程中所有步骤的单一适应性离心单元,简化了亲和纯化过程。在洗脱步骤中连接Amicon 0.5 mL过滤器可同时进行浓缩,并可在单次旋转中选择高效渗滤(99%)。
應用
Amicon Pro净化系统-一种30kDa离心工具。非常适合通过浓缩&缓冲液交换、蛋白富集和抗体标记进行蛋白纯化。
Amicon Ultra-0.5设备的Amicon® Pro纯化系统适用于亲和纯化、从血清样品中消耗丰富的蛋白以及从色谱样品中脱盐。
特點和優勢
  • 它可以处理最易受感染和表达不佳的蛋白
  • 简单蛋白样品制备
  • 减少样品转移过程中的风险和动手时间
  • 节省时间,实现蛋白回收
  • 更高的蛋白保留率和比活性
法律資訊
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
其他客户在看
商品
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.