Merck
所有图片(4)
主要文件
ABT1493
Sigma-Aldrich
抗-丝切蛋白-1抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Cofilin-1, 18 kDa phosphoprotein, Cofilin, non-muscle isoform, p18
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mouse
物種活性(以同源性預測)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CFL1(1072)
一般說明
丝切蛋白-1(UniProt P23528;也称为18 kDa磷蛋白,丝切蛋白非肌肉亚型,p18)由人的CFL1(也称为CFL)基因(基因ID 1072)编码。丝切蛋白-1(非肌肉丝切蛋白),丝切蛋白-2(肌肉丝切蛋白)和肌动蛋白解聚因子(ADF)通过刺激肌动蛋白丝的切断和解聚在调节肌动蛋白丝动力和重组中起着至关重要的作用。这三个丝切蛋白家族成员具有70%至81%的序列同一性,表现出相似的生物学功能,并显示出不同但重叠的表达模式。丝切蛋白和ADF结合肌动蛋白单体和细丝(G-肌动蛋白和F-肌动蛋白),并增加肌动蛋白单体和细丝片段的数量,从而促进了迁移细胞关键位置的细丝翻转和踏车现象。丝切蛋白和ADF通过LIM激酶(LIMKs)和睾丸蛋白激酶(TESKs)在Ser3处的磷酸化而失活,并通过蛋白磷酸酶和chronophin的弹弓(SSH)家族的去磷酸化而重新激活。由于异常的神经管闭合和有缺陷的神经嵴细胞迁移,Cfl1基因敲除导致小鼠胚胎致死率在E11.5 12.5,而Adf缺陷型小鼠在正常的大脑外观下仍能存活,但患有导致成年小鼠失明的角膜缺陷。
特異性
该兔多克隆抗体靶向在牛,人,小鼠,猪和大鼠物种中保守的丝切蛋白-1 N末端序列。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于人丝切蛋白-1的N末端序列。
表位:N末端
應用
免疫细胞化学分析:一个代表性批次的1:100的稀释液在HeLa和NIH/3T3细胞中检测到丝切蛋白-1。
免疫沉淀分析:从代表性批次中取10 µL免疫沉淀来自0.5 mg MCF-7细胞裂解物的丝切蛋白-1。
该多克隆抗体也可作为Alexa Fluor偶联物(目录号ABT1493-AF488)用于直接免疫荧光染色。
研究类别
细胞结构
该兔多克隆抗丝切蛋白-1抗体,目录号ABT1493已被验证可用于免疫细胞化学,免疫沉淀和蛋白质印迹法检测丝切蛋白-1。
品質
通过蛋白质印迹在 MCF-7 细胞裂解液中的进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:1,000的稀释度在10 µg MCF-7细胞裂解液中检测到丝切蛋白-1。
標靶描述
观测值〜19 kDa。计算值18.39/18.37/184.3/18.39/18.40 kDa(牛/人/小鼠/猪/大鼠)(去除Met1)。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
聯結
替代品:AB3842
外觀
亲和纯化。
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
法律資訊
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1