抗體表格
unpurified
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse
物種活性(以同源性預測)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Atp6V0D2(242341)
一般說明
V 型质子 ATPase 亚基 d 2(UniProt Q80SY3;也称为破骨细胞特异性液泡 ATP 合酶,V-ATPase 亚基 d 2,液泡质子泵亚基 d 2)由鼠类的 Atp6v0d2 基因(基因ID 242341)编码 。V-ATPase 是一种质子泵,由 8 个亚基(A 到 H 亚基)外围催化 V1 络合物(V1)和 6 个亚基(酵母中的 a、c、c、d、e 和 c′ 或更高等真核生物中的 Ac45)催化整体膜 V0 质子孔复合体。V0 亚基 d 是位于膜胞质表面的 38kDa 蛋白。存在由两个独立的基因 ATP6V0D1 和 ATP6V0D1 编码的两个哺乳动物亚基 d 亚型 d1 和 d2。d1 普遍表达,然而 d2 却只在肾脏、肺和骨骼等特定的组织中表达。此外,在破骨细胞中 d2 的表达水平比 d1 高约 5 倍。Atp6v0d1 敲除对小鼠胚胎致死,而 Atp6v0d2 的缺失不会影响 V-ATPase 的功能,但会减少细胞间的融合。V-ATPase 亚基 d 2 转录是由破骨细胞形成所必需的活化 T 细胞胞质 1(NFATc1)的转录因子核因子介导的。
特異性
由于序列同源性高,预期具有广泛的物种反应性。
该多克隆抗血清是针对人、小鼠和大鼠物种中保守的 V-ATPase 亚基 d 2 C 末端序列而产生的。特异性通过在 293 细胞中过表达小鼠 Atp6v0d1 缺乏交叉反应性得到了验证(Lee, S.H., et al. (2006)。Nat. Med. 12(12):1403-1409)。
免疫原
对应于人/小鼠/大鼠 V-ATPase 亚基 d 2 C-末端序列的线性肽。
表位:C端
應用
使用该兔多克隆抗 V-ATPase 亚基 d 2 抗体(货号 ABS1677,经验证可用于蛋白质印迹)进行检测。
研究类别
信号传导
信号传导
蛋白质印迹分析:一个有代表性的批次在表达 RACK1 的逆转录病毒感染的鼠骨髓单核细胞前体(BMM)分化的破骨细胞培养物中检测到 V-ATPase 亚基 d 2 表达上调,这是由于 RACK1 过表达引起的 NFATc1 表达上调所致(Lin,J. (2015)。Sci. Signal.8(379):ra54)。
蛋白质印迹分析:一个代表性的批次在 GSK3-S9A Tg 小鼠骨髓单核细胞前体(BMM)分化的破骨细胞培养物中检测到 V-ATPase d 2 表达下调,这是由于破骨细胞特异性 GSK3 -S9A 突变体表达引起的 NFATc1 表达下调所致(Jang, H.D., et a1.(2011).J. Biol. Chem. 286(45):39043-39050)。
蛋白质印迹分析:一个有代表性的批次在野生型小鼠的破骨细胞中检测到 V-ATPase 亚基 d 2,但在野生型小鼠的破骨细胞中检测不到,在 Atp6v0d2 敲除小鼠的破骨细胞中也检测到(Lee, S.H., et al.(2006).Nat. Med. 12(12):1403-1409)。
蛋白质印迹分析:一个代表性的批次在 GSK3-S9A Tg 小鼠骨髓单核细胞前体(BMM)分化的破骨细胞培养物中检测到 V-ATPase d 2 表达下调,这是由于破骨细胞特异性 GSK3 -S9A 突变体表达引起的 NFATc1 表达下调所致(Jang, H.D., et a1.(2011).J. Biol. Chem. 286(45):39043-39050)。
蛋白质印迹分析:一个有代表性的批次在野生型小鼠的破骨细胞中检测到 V-ATPase 亚基 d 2,但在野生型小鼠的破骨细胞中检测不到,在 Atp6v0d2 敲除小鼠的破骨细胞中也检测到(Lee, S.H., et al.(2006).Nat. Med. 12(12):1403-1409)。
品質
通过蛋白质印迹对小鼠破骨细胞裂解液进行评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:2,000 的稀释度在小鼠破骨细胞裂解液中检测到 V-ATPase 亚基 d 2。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:2,000 的稀释度在小鼠破骨细胞裂解液中检测到 V-ATPase 亚基 d 2。
標靶描述
观测值〜38 kDa。计算出的分子量: 40.43/40.49/40.52 kDa(人/小鼠/大鼠)。
外觀
含 0.05% 叠氮化钠的兔多克隆抗体血清。
形式:未纯化
未纯化。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 1 年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Fangxue Zhang et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 596230-596230 (2021-03-13)
Bone metabolism is a physiological process that involves both osteoblasts and osteoclasts. Pathological changes of osteoclasts are commonly seen in osteoporosis diseases. Juglanin is a natural compound, reported to have an inhibitory effect on inflammation, oxidative stress and cancer progression.