主要文件
ABN1735
Sigma-Aldrich
抗催产素受体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Oxytocin receptor, OT-R
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, human
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... OXTR(5021)
mouse ... Oxtr(18430)
一般說明
催产素受体(UniProt P97926;也称为 OT-R)由鼠类物种中的 Oxtr(也称为 Otr)基因(基因 ID 18430)编码。催产素受体(OT-R)在生殖道、脑、肾脏和许多其他器官中广泛表达,在哺乳动物中它介导催产素(OT)的生物学功能。OT-R 和 OT 以在泌乳和分娩中的作用而闻名,其介导多种生理功能,包括发情周期、骨骼形成、社交行为以及能量稳态调节,以及食物摄入和体温调节OT 的中枢给药可减少大鼠的食物消耗,而 nesfatin(一种饱腹激素)可增加 OT 的分泌。Oxt-null 和 Oxtr-null 小鼠显示异常的温度调节功能。此外,Oxtr 基因敲除小鼠的棕色脂肪组织(BAT)细胞具有形态缺陷,并发展为肥胖。 人和鼠催产素受体是 7 次跨膜(aa39-63、75-97、114-135、155-175、203-225、275-293、309-331)GPCR,其 N 端位于细胞外侧(aa1-38)和 C 端在胞质侧(人 aa332-389 和小鼠 aa332-388)。
特異性
这种多克隆抗体特异性染色了野生型小鼠脑组织切片,但无法对 Oxtr 基因敲除小鼠进行染色(由美国纽约大学 Langone 医学中心 Moses V.Chao 博士提供)。
免疫原
BSA 偶联的线性肽,对应于来自小鼠催产素受体 N 端胞外域的序列。
應用
抗-催产素受体抗体,货号 ABN1735,是高度特异性的兔多克隆抗体,靶向催产素受体 1,并已在蛋白质印迹中进行了测试。
研究类别
神经科学
蛋白印迹分析:一个代表性批次以 1:500 的稀释度在 10 µg A431、HEK293、HeLa、Jurkat、MCF-7 和 Raji 膜提取物中检测到催产素受体。
免疫荧光分析:一个代表性批次以 1:1000 的稀释度在野生型小鼠冷冻的脑组织切片中检测到催产素受体免疫反应性,但在 Oxtr 基因敲除小鼠的脑组织切片中未检测到(由美国纽约大学 Langone 医学中心 Moses V.Chao 博士提供)。
品質
通过蛋白质印迹在人子宫中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:500 的稀释度在 10 µg 人子宫组织裂解物中检测到催产素受体。
標靶描述
观测值~55-60 kDa由于糖基化,目标条带大小似乎大于计算的分子量 42.77/42.81 kDa(人/小鼠)。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
亲和纯化。
含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1