主要文件
ABN1655
Sigma-Aldrich
抗-p75NTR抗体,ICD
serum, from rabbit
别名:
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 16, CD271, Gp80-LNGFR, Low-affinity nerve growth factor receptor, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, NGF receptor, p75 ICD
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
chicken, mouse, human, rat
技術
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
rat ... Ngfr(24596)
一般說明
肿瘤坏死因子受体超家族成员16(UniProt P07174;也称为CD271,Gp80-LNGFR,低亲和力神经生长因子受体,低亲和力神经营养因子受体p75NTR,NGF受体,p75 ICD)在大鼠物种中由Ngfr(也称为Tnfrsf16)基因(基因ID 24596)编码。p75NTR是一种单程I型膜蛋白,可与NGF、BDNF、NT-3和NT-4结合并介导神经元细胞存活和死亡。NGF和p75NTR被认为是疼痛的重要介质。神经损伤后显示p75NTR的水平增加,其功能抑制可抑制大鼠中损伤诱导的神经性疼痛。在非神经细胞中,p75NTR的表达与分化和去分化过程相关,并且在肾脏,肺,卵巢和肌肉的发育过程中观察到了瞬时表达。p75NTR的下调被认为在成肌分化和肌肉修复过程中很重要。参考文献:Fukui, Y. et al. (2010).J. Orthoped.Res. 28, 279-283.Deponti, D. et al. (2009).Mol.Biol. Cell 20, 3620-3627.
特異性
该抗血清通过免疫沉淀和蛋白质印迹检测到~75kDa全长p75NTR(神经营养因子受体)以及~30kDa CTF和~25kDa ICD裂解片段(Kenchappa,R.S.,et al.(2006)。Neuron.50(2):219-232)。
免疫原
GST标记的重组大鼠p75NTR ICD片段。
應用
免疫细胞化学分析:代表性批次通过荧光免疫细胞化学对4%多聚甲醛固定,0.1%Triton X-100透化的大鼠交感神经元进行了免疫染色。在用表达p75NTR ICD的腺病毒感染的神经元中观察到上调的染色(Kenchappa,R.S.,et al.(2006)。Neuron.50(2):219-232).
免疫荧光分析:代表性批次在用4%多聚甲醛固定并用0.1%Triton X-100透化的鸡胚的不同阶段的冷冻切片中定位p75ICD免疫反应性(López-Sánchez,N.,et al.(2007)Physiol.Genomics.30(2):156-171).
免疫沉淀分析: 代表性的批次与大鼠交感神经元的p75共免疫沉淀NRIF。使用293转染子还可以观察到该抗血清对外源表达的NRIF和p75的共免疫沉淀。从PMA处理的293转染子和BDNF处理的神经元(在蛋白酶体抑制剂存在下)中免疫沉淀增加的CTF和ICD片段。在PMA和BDNF处理的细胞中,与γ-分泌酶抑制剂的共同处理消除了ICD,但没有消除CTF裂解(Kenchappa,R.S.,et al.(2006)。Neuron.50(2):219-232)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在大鼠交感神经元中检测到p75。从BDNF或PMA处理的神经元,而非NGF处理的神经元(在蛋白酶体抑制剂存在下)中检测到增加的〜30 kDa CTF和〜25 kDa ICD片段。在BDNF处理的细胞中,与γ-分泌酶抑制剂的共同处理消除了ICD,但没有消除CTF裂解(Kenchappa,R.S.,et al.(2006)。Neuron.50(2):219-232)。
蛋白印迹分析: 代表性批次在P4和P24产后大鼠的颈上神经节(SCG)全组织裂解物中检测到p75。仅在P4中检测到CTF和ICD片段,但在P24 SCG裂解物中未检测到(Kenchappa,R.S.,et al.(2006)。Neuron.50(2):219-232)。
抗p75NTR,ICD,目录号ABN1655是一种高度特异性的兔多克隆抗血清,靶向up75NTR(神经营养因子受体),并已在免疫细胞化学,免疫荧光,免疫沉淀和蛋白质印迹中进行了检验。
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹在小鼠视网膜组织裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗血清的1:5,000稀释液在10 µg小鼠视网膜组织裂解物中检测到〜25 kDa p75NTR(神经营养因子受体)ICD片段。
標靶描述
观察值〜20 kDa(小鼠p75 ICD)。44.65/42.71 kDa(带有/不带有信号肽的鸡p75;UniProt P18519),44.69/42.42 kDa(带有/不带有信号肽的小鼠p75;UniProt Q9Z0W1),45.43/42.48 kDa(带有/不带有信号肽的大鼠p75;UniProt P07174)。报告了~75/30/25 kDa(大鼠p75全长/CTF/ICD)(Kenchappa,R.S.,et al.(2006)。Neuron.50(2):219-232)。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
含 0.05% 叠氮化钠的兔多克隆抗体血清。
未纯化。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 1 年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Abdullah AlMatrouk et al.
International journal of molecular sciences, 19(10) (2018-09-29)
Functional maintenance of the mammalian main olfactory epithelium (MOE) is challenging because of its direct exposure to a wide spectrum of environmental chemicals. We previously reported that transient receptor potential channel M5-expressing microvillous cells (TRPM5-MCs) in the MOE play an
Sheng-Hua Wu et al.
International journal of molecular sciences, 23(24) (2022-12-24)
Muscle loss and weakness after a burn injury are typically the consequences of neuronal dysregulation and metabolic change. Hypermetabolism has been noted to cause muscle atrophy. However, the mechanism underlying the development of burn-induced motor neuropathy and its contribution to